주요 문서
Z374792
Stovall hybridization bottle
size 35 mm × 150 mm , with cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩243,600
₩243,600
출고 가능일2025년 3월 31일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩243,600
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
₩243,600
출고 가능일2025년 3월 31일세부사항
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
제조업체/상표
IBI OVNVS0016
크기
35 mm × 150 mm , with cap
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hybridization analysis of D4Z4 repeat arrays linked to FSHD.
Ehrlich M
Chromosoma, 116, 107-107 (2007)