주요 문서
Z369160
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 1.25 mL, sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩251,923
₩251,923
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩251,923
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
₩251,923
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless
무균
sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
Finn 9404183
최대 용적
1.25 mL
용적
1.25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Delivers 25-125 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
포장
Individually wrapped
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)