Merck
Z363847
Transilluminator UV/white light
Replacement bulb, midrange UV
로그인 조직 및 계약 가격 보기
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41105300
다음으로 건너뛰기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
전력 소비
8 W
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One transilluminator with two functions. The left side is a 20 × 20 cm white light table for reading autoradiograms, protein gels, and multiwell plates. It is uniformly illuminated by two 8W color-balanced fluorescent tubes diffused through an opal glass stage. The right side is a 20 × 20 cm, 312 nm UV transilluminator for ethidium bromide-stained gels and other fluorescence applications. Illumination comes from six 8W tubes. The UV filter resists solarization indefinitely with 312 nm light source. A hinged UV safety screen protects the entire stage and can be propped up like a work shield.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)