주요 문서
Z362824
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩106,068
₩106,068
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩106,068
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩106,068
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless polypropylene cap
flat bottom
polymethylpentene
wide-neck
조인트
Joints neck (53)
무균
non-sterile
특징
closure type Screw cap
with cap
포장
pack of 2
제조업체/상표
Nalgene 4109-1000
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
기타 정보
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)