주요 문서
Z360511
Instrument sterilizing pan
size 456 mm × 152 mm × 67 mm, polypropylene
동의어(들):
sterilization tray, sterilization tub
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩144,536
6 EA
₩779,825
₩144,536
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩144,536
6 EA
₩779,825
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.51
₩144,536
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
제조업체/상표
Nalgene 6910-0618
크기
456 mm × 152 mm × 67 mm
일반 설명
Low-form design for immersing pipettes, dissecting instruments, and similar implements in disinfectant and subsequent autoclaving. Pan and lid have mating grooves to minimize spillage. Lightweight, Stackable. Meets OSHA Standard 29CFR1910.1030 for protection against bloodborne pathogens.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1