주요 문서
Z359076
Nalgene® Labtop cooler
0°C Labtop cooler, Jr., transparent lid
동의어(들):
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩348,247
₩348,247
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩348,247
About This Item
UNSPSC 코드:
41103025
NACRES:
NB.22
₩348,247
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes
제조업체/상표
Nalgene® DS5116-0012
길이 × 너비 × 높이
151 mm × 108 mm × 125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Maintains 12 microtubes below 1°C for up to 3 1/2 hrs at room temperature.
Molded from durable polycarbonate and filled with non-toxic freezable gel. A convenient alternative to ice buckets for keeping reagents and enzymes cool. Also protects critical samples from temperature fluctuations in the freezer.
Domed lid permits storage of taller screw cap microtubes. Lids have gridded write-on surfaces for sample identification. Stackable.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)