주요 문서
Z350885
Transfer pipette, polyethylene
fine tip, large bulb, sterile, bulb draw 4.8
동의어(들):
liquid transfer tool, plastic pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
400 EA
₩367,532
₩367,532
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
400 EA
₩367,532
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩367,532
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polyethylene
무균
sterile
특징
graduations: no
포장
pack of 400 (individually wrapped)
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
길이
150 mm
벌브 흡인
4.8
스템(stem) 직경
6.3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
포장
Individually wrapped
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)