Z350796
Transfer pipette, polyethylene
Transfer pipette, polyethylene
graduated to 3 mL, bulb draw 3.2 mL, non-sterile
동의어(들):
liquid transfer tool, plastic pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩133,270
₩133,270
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(2)
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩133,270
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩133,270
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
polyethylene
무균
non-sterile
특징
graduations 1 mL
포장
pack of 500
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
길이
150 mm
벌브 흡인
3.2 mL
스템(stem) 직경
7.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
포장
Bulk pack
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객