주요 문서
Z338818
Sigma-Aldrich
Midi horizontal electrophoresis unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
electrophoresis grade
겔 너비
13 cm
일반 설명
Designed for both analytical and preparative separations of nucleic acids. These 13 cm wide units are similar to the Mini units, but with the addition of buffer circulation ports. Four comb positions allow up to 112 samples to be screened on one gel.
포장
Includes base unit, safety lid, one standard casting tray for 13 × 15 cm gels, and two combs (1.0 mm × 12 sample wells and 1.0 mm × 16 sample wells).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)