주요 문서
Z334324
BRAND® test tube racks, PP
Holds 55 x 18 mm tubes, white
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩127,687
₩127,687
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩127,687
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
₩127,687
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
특징
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 5 × 11
Holds 55 x 18 mm tubes
제조업체/상표
BRAND 4340010
길이 × 너비 × 높이
265 mm × 126 mm × 75 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Versatile and inexpensive racks for common diameter test tubes. Sturdy construction, stackable.
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
기타 정보
BR4340010 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2