Key Documents
Z332496
BRAND® flexible discharge tube for Dispensette®
for 1, 2, 5 and 10 mL Dispensette
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
제조업체/상표
BRAND
길이
80 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE, coiled with safety handle
기타 정보
BR707925 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG