문서
BR708134
Flexible discharge tubing with recirculation valve for Dispensette® S, Dispensette® S Organic, and Dispensette S® Trace Analysis
25, 50 and 100 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
PTFE
설명
coiled, with safety handle
제조업체/상표
BRAND 708134
포장
1 ea of
길이
~800 mm
용량
25, 50 and 100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
PTFE, coiled, length approx. 800 mm, with safety handle.
Not suitable for HF!
법적 정보
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG