주요 문서
Z329932
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 20 mL
동의어(들):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
설명
dropper nozzle caps available
특징
cap
포장
pkg of 100
제조업체/상표
BRAND 129416
용량
20 mL
직경 × 높이
31 mm × 58 mm
피팅
GL 14 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
기타 정보
BR129416 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)