₩56,130
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
low-density polyethylene bottle
natural bottle
round bottle
white closure
wide-mouth bottle
특징
label Distilled water
with cap
without venting valve
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
BRAND 144078
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flexible, high-quality wash bottles with integral wash steam and sealing cone in the closure. Large opening for convenient filling. Label with designation of contents and general safety statements (with CAS no. and NFPA codes).
Bottles with venting valve (metal ball) are for distilled water and organic solvents only; to avoid dropping caused by overpressure.
Bottles with venting valve (metal ball) are for distilled water and organic solvents only; to avoid dropping caused by overpressure.
기타 정보
BR144078 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.