주요 문서
Z327573
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 100 mL,
embossed scale: yes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩95,106
₩95,106
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩95,106
About This Item
UNSPSC 코드:
41121805
NACRES:
NB.43
₩95,106
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
subdivision 1 mL
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
100 mL
높이
250 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tall form, PP, high clarity. Class B (TC, In), certified according to DIN 12681 and ISO 6706. Exposure to temperatures upto 80 °C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60 °C is recommended to pressure marks and inscriptions. Strengthened rim increases overall dimensional stability. Functional spout minimizes spills. Hexagonal base with knobs for increased stability. Easy-to-read graduations. Extremely durable.
기타 정보
BR35038 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)