주요 문서
Z326852
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19
동의어(들):
Flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩61,509
₩61,509
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩61,509
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩61,509
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
wide-neck
조인트
joint: ST/NS neck10/19
무균
non-sterile
특징
accuracy class A
closure type Glass stopper
포장
pack of 2
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
10 mL, accuracy: 0.04 mL
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Volumetric flasks according to DIN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC,IN). Supplied with a glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
기타 정보
BR37267 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)