주요 문서
Z326356
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.6 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
material
borosilicate glass
조인트
joint ST/NS neck24/29
무균
non-sterile
특징
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
포장
pack of 1
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
1,000 mL, accuracy: 0.6 mL
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
기타 정보
BR36753 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)