문서
Z326151
BRAND® graduated pipette, tissue culture
volume 25 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
material
AR-Glas®
설명
enlarged suction tube for cotton plugs
short type
특징
calibrated to deliver TD, EX
graduation
subdivision 0.2 mL
제조업체/상표
BRAND 27179
측정 범위
accuracy: 0.4 mL
길이
230 mm
용량
25 mL
용적
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain.
기타 정보
BR27179 (India)
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG