주요 문서
Z325848
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 5 mL , with 0.05 subdivisions, suitable for cotton plugs
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩131,037
₩131,037
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩131,037
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
₩131,037
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
특징
class AS
graduation
subdivision 0.05 mL
partial delivery (with large suction tube suitable for cotton plugs)
포장
pack of 12
제조업체/상표
BRAND 27727
측정 범위
accuracy: 0.05 mL
용량
5 mL , with 0.05 subdivisions
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
기타 정보
BR27727 (India)
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.