material
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 690
특징
class B (callibrated to deliver)
class B
supplementary to DIN range
one-mark
제조업체/상표
BRAND 29501
부피 측정 범위
0.5 mL, accuracy: 0.007 mL
용량
0.5 mL
용적
0.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® SILBERBRAND ETERNA volumetric pipettes are expertly crafted from AR-Glas® and conform to DIN EN ISO 648 standards, ensuring high precision and reliability. Calibrated to deliver (TD, Ex), these pipettes feature a waiting time of 5 seconds for optimal accuracy in liquid transfer. Each BLAUBRAND® bulb pipette is supplied with a batch number and includes one batch certificate per packing unit from the manufacturer, guaranteeing traceability and quality. This combination of quality materials and thorough documentation makes these pipettes an excellent choice for demanding laboratory environments.
기타 정보
BR29501 (India)
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.