주요 문서
Z324159
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 10 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩33,292
₩33,292
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩33,292
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩33,292
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass 3.3
특징
subdivision 0.2 mL
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
10 mL
높이
140 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
기타 정보
BR31908 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)