주요 문서
Z323454
BRAND® SILBERBRAND burette, lateral stopcock
volume 25 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, glass key)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, glass key)
Agency
according to DIN 12 700-3
특징
subdivision 0.05 mL
제조업체/상표
BRAND 13506
부피 측정 범위
25 mL, accuracy: ±0.05 mL
길이
~800 mm
용적
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Class B. With Schellbach stripe. Calibrated to deliver (TS, EX). High contrast black enamel graduations and inscriptions.
PTFE valve spindle operates smoothly yet is tight, even without lubrication, so there is no grease residue on the burette. The valve spindle is replaceable. Tight seal without force, a gentle turn is all it takes to close the burette valve.
기타 정보
BR13506 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)