주요 문서
Z290475
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® vacuum filtration assembly
for 25 mm filters with glass support, #5 stopper, same as Z290467 but without filtration flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩530,845
₩530,845
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩530,845
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
₩530,845
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass housing
glass membrane
특징
cap plug seal
graduation
포장
pkg of 1 ea
깔대기 용량
15 mL
경부 직경
27 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Same as Z290467 but without filtration flask.
Vacuum filtration apparatus for HPLC solvent purification, particulate analysis, bacteriological studies, radiochemical determinations, quantitative gravimetric analysis, and similar applications. Clamp seals filter membrane between flanges on funnel top and funnel stem.
Includes: Funnel top, funnel stem/membrane support, aluminum clamp, stopper (except standard taper units) and filtration flask (where indicated).
For replacement parts, visit our online glassware catalog at www.sigma-aldrich.com
법적 정보
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)