material
high-density polyethylene housing
modified hydrophilic PTFE membrane
무균
non-sterile
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Millipore SLLHR04NL
직경
4 mm
용적
≤1 mL
공극 크기
0.45 μm
피팅
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
All units contain PTFE filter membranes in plastic housings with Luer lock inlet and Luer slip outlet fittings.
Units smaller than 25 mm diameter are specifically designed to minimize hold-up in filtration of small volumes. The 3-4 mm units are recommended for volumes of <1 mL; the 13 mm units are recommended for volumes of 0.5-10 mL.
Units smaller than 25 mm diameter are specifically designed to minimize hold-up in filtration of small volumes. The 3-4 mm units are recommended for volumes of <1 mL; the 13 mm units are recommended for volumes of 0.5-10 mL.
애플리케이션
HPLC; aqueous and organic solvents and solutions
법적 정보
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.