Z0127
Zatebradine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
7,8-Dimethoxy-3-[3-[-N-[2-(3,4 dimethoxyphenyl)ethyl]-N-methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-benzazepin-2-one hydrochloride, UL-FS49
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
주관자
Boehringer Ingelheim
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(CCN(C)CCCN2CCc3cc(OC)c(OC)cc3CC2=O)cc1OC
InChI
1S/C26H36N2O5.ClH/c1-27(13-9-19-7-8-22(30-2)23(15-19)31-3)11-6-12-28-14-10-20-16-24(32-4)25(33-5)17-21(20)18-26(28)29;/h7-8,15-17H,6,9-14,18H2,1-5H3;1H
InChI key
ZRNKXJHEQKMWCH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
- as an If blocker to study its effects on cardiomyocyte clusters (CMCs) [1]
- as a hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated (HCN) channel inhibitor to study its effects on viability of degenerating rod or cone photoreceptors in mice [2]
- as a bradycardiac agent to study its effects on tachycardia and elevated temperature in fish [3]
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
고리형 AMP(cAMP), 고리형 GMP(cGMP), 고리형 ADP-리보스를 포함하여 고리형 뉴클레오타이드는 GPCR 활성화에 의해 개시된 세포내 이벤트의 2차 전달자로서 광범위하게 연구되었습니다. cAMP는 주로 cAMP 의존성 단백질 인산화효소(PKA)의 활성화를 통해 모든 진핵생물 세포에서 세포 기능을 변형시키지만 cAMP 개폐 이온 채널 및 cAMP에 의해 직접 활성화되는 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자를 통해서도 변형시킵니다.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.