문서
X2879
Sigma-Aldrich
Xanthosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15N4O15P3 · xC6H15N
Molecular Weight:
524.17 (free acid basis)
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.51
저장 온도
−20°C
Quality Level
관련 카테고리
물리적 형태
Supplied as a 10 mM solution in water
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable