주요 문서
WPB01350WA
Whirl-Pak® Bag with ScoopBag
532 mL(18 oz)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩241,063
₩241,063
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩241,063
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.35
₩241,063
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
무균
sterile
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
Nasco B01350WA
너비 × 길이
4.5 in. × 9 in. , 11.5 x 23 cm
용량
532 mL × 18 oz
532 mL(18 oz)
두께
2.5 mil , 0.064 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For fast, convenient sampling of a variety of materials. The sterile scoop is already contained inside the bag, eliminating the need to carry two items to collect the sample and minimizing contamination. It is ideal for a wide range of dry products, powders, and other similar materials.
법적 정보
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1