주요 문서
WPB01041A
Whirl-Pak® Sampling Spoons
sterile
동의어(들):
dispensing tool
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
WPB01041A-100EA
₩49,025
1000 EA
₩335,965
₩49,025
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
크기 선택
보기 변경
WPB01041A-100EA
₩49,025
1000 EA
₩335,965
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.35
₩49,025
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
material
polystyrene
무균
sterile
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Nasco Whirl-pak® B01041A
길이
~18 cm
용량
~15 mL
일반 설명
This sterilized spoon is ideal for use with Whirl-Pak® bags where sterile techniques are required for collection of samples.
특징 및 장점
  • Single-time use removes contamination risk
  • The easy-to-use spoon is made of sturdy, durable polystyrene
  • The procedure for contamination-free use is to open the bag, push one spoon up, pull it out, and reclose the bag
법적 정보
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)