주요 문서
WH0222235M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBXL13 antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-F-box and leucine-rich repeat protein 13, Anti-FLJ38068, Anti-Fbl13, Anti-MGC21636
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1F7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FBXL13(222235)
일반 설명
Members of the F-box protein family, such as FBXL13, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM
면역원
FBXL13 (NP_659469, 636 a.a. ~ 734 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ILDISGCVLLTDQILEDLQIGCKQLRILKMQYCTNISKKAAQRMSSKVQQQEYNTNDPPRWFGYDREGNPVTELDNITSSKGALELTVKKSTYSSEDQA
생화학적/생리학적 작용
F-box and leucine-rich repeat protein 13 (FBXL13) may have a role in the functioning of centrosomes.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Meng-Kwang Marcus Tan et al.
Molecular cell, 52(1), 9-24 (2013-09-17)
Modular cullin-RING E3 ubiquitin ligases (CRLs) use substrate binding adaptor proteins to specify target ubiquitylation. Many of the ~200 human CRL adaptor proteins remain poorly studied due to a shortage of efficient methods to identify biologically relevant substrates. Here, we