주요 문서
WH0196403M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DTX3 antibody produced in mouse
clone 4F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-FLJ34766, Anti-RNF154, Anti-deltex 3 homolog (Drosophila)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4F10, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgG3λ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DTX3(196403)
일반 설명
Deltex 3 homolog (DTX3) has a truncated domain 1 and a proline-rich region. The gene encoding it is localized on human chromosome 12q13.3.
면역원
DTX3 (NP_848597, 201 a.a. ~ 300 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCGRFYGQLVGNQPQNGRMLVSKDATLLLPSYEKYGTIVIQYVFPPGVQGAEHPNPGVRYPGTTRVAYLPDCPEGNKVLTLFRKAFDQRLTFTIGTSMTT
생화학적/생리학적 작용
Deltex 3 homolog (DTX3) acts as an E3 ubiquitin ligase.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Kunihiko Takeyama et al.
The Journal of biological chemistry, 278(24), 21930-21937 (2003-04-03)
Members of the DTX (Deltex) family act as Notch signaling modifiers and may also regulate transcription through interactions with specific transcription factors. DTX proteins have a basic N terminus; a central proline-rich region; and a C-terminal RING finger domain, a
Kristian Almstrup et al.
Cell and tissue research, 322(1), 159-165 (2005-04-23)
Testicular cancer is the most common malignancy among men in the reproductive age and the incidence is increasing, probably caused by environmental factors. Most testicular cancers are testicular germ cell tumours and all originate from a carcinoma in situ (CIS)