주요 문서
WH0164832M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LONRF2 antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-FLJ45273, Anti-LON peptidase N-terminal domain and ring finger 2, Anti-MGC126711, Anti-MGC126713, Anti-RNF192
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 5월 28일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1C7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LONRF2(164832)
일반 설명
The gene encoding LON peptidase N-terminal domain and ring finger 2 (LONRF2) is localized on human chromosome 2q11.2.
면역원
LONRF2 (NP_940863, 1 a.a. ~ 108 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKNYEQALQDASAACQNEPLLIKGHQVKAQALSGLGRSKEVLKEFLYCLALNPECNSVKKEAQKVMCEVLFSATANVHENLTSSIQSRLKAQGHSHMNAQALLEEGDA
생화학적/생리학적 작용
LON peptidase N-terminal domain and ring finger 2 (LONRF2) has been linked to auto-immune diseases like rhematoid arthritis.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
CLARITY: C hi L dhood A rthritis R isk Factor I dentification ST ud Y. Investigating the role of aberrant DNA methylation in juvenile idiopathic arthritis
J.A. Ellis
Pediatrics null
Sabyasachi Senapati et al.
European journal of human genetics : EJHG, 23(4), 530-535 (2014-07-24)
Studies in European populations have contributed to a better understanding of the genetics of complex diseases, for example, in coeliac disease (CeD), studies of over 23 000 European samples have reported association to the HLA locus and another 39 loci. However