Merck
모든 사진(5)
주요 문서
WH0150684M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COMMD1 antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-C2orf5, Anti-MGC27155, Anti-MURR1, Anti-copper metabolism (Murr1) domain containing 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩790,787
₩790,787
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩790,787
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩790,787
예상 입고일2025년 4월 30일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2A12, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... COMMD1(150684)
일반 설명
COMMD1 is a regulator of copper homeostasis, sodium uptake, and NF-kappa-B (see MIM 164011) signaling (de Bie et al., 2005 [PubMed 16267171]).[supplied by OMIM
면역원
COMMD1 (AAH22046.1, 1 a.a. ~ 190 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAGELEGGKPLSGLLNALAQDTFHGYPGITEELLRSQLYPEVPPEEFRPFLAKMRGILKSIASADMDFNQLEAFLTAQTKKQGGITSDQAAVISKFWKSHKTKIRESLMNQSRWNSGLRGLSWRVDGKSQSRHSAQIHTPVAIIELELGKYGQESEFLCLEFDEVKVNQILKTLSEVEESISTLISQPN
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Michael D Healy et al.
Cell, 186(10), 2219-2237 (2023-05-13)
The Commander complex is required for endosomal recycling of diverse transmembrane cargos and is mutated in Ritscher-Schinzel syndrome. It comprises two sub-assemblies: Retriever composed of VPS35L, VPS26C, and VPS29; and the CCC complex which contains twelve subunits: COMMD1-COMMD10 and the