주요 문서
WH0117156M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SCGB3A2 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-LU103, Anti-PNSP1, Anti-UGRP1, Anti-secretoglobin, family 3A, member 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩824,891
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩824,891
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1B2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
일반 설명
In addition to regulating thyroid-specific expression of genes, thyroid transcription factor (TITF1; MIM 600635) controls the transcription of genes specifically expressed in lung, such as surfactant proteins (e.g., SFTPA1; MIM 178630) and uteroglobin (UGB; MIM 192020). Mice lacking Ttf1 die immediately after birth from respiratory failure caused by profoundly hypoplastic lungs (Kimura et al., 1996 [PubMed 8557195]). The UGRP1 gene encodes a uteroglobin-related protein and is a downstream target of TITF1.[supplied by OMIM
면역원
SCGB3A2 (AAH24232, 1 a.a. ~ 93 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKLVTIFLLVTISLCSYSATAFLINKVPLPVDKLAPLPLDNILPFMDPLKLLLKTLGISVEHLVEGLRKCVNELGPEASEAVKKLLEALSHLV
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Benjamin J van Soldt et al.
Development (Cambridge, England), 146(9) (2019-04-05)
Although the Hippo-yes-associated protein (Yap) pathway has been implicated in lung development, the specific roles for Yap and its nucleocytoplasmic shuttling in the developing airway and alveolar compartments remain elusive. Moreover, conflicting results from expression studies and differences in the