주요 문서
WH0085445M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNTNAP4 antibody produced in mouse
clone 5G1, ascites fluid, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CASPR4, Anti-KIAA1763, Anti-contactin associated protein-like 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 μL
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
200 μL
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5G1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgMκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CNTNAP4(85445)
일반 설명
This gene product belongs to the neurexin family, members of which function in the vertebrate nervous system as cell adhesion molecules and receptors. This protein, like other neurexin proteins, contains epidermal growth factor repeats and laminin G domains. In addition, it includes an F5/8 type C domain, discoidin/neuropilin- and fibrinogen-like domains, and thrombospondin N-terminal-like domains. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
면역원
CNTNAP4 (NP_207837, 1145 a.a. ~ 1244 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VLGRILEHSDVDQETALAGAQGFTGCLSAVQLSHVAPLKAALHPSHPDPVTVTGHVTESSCMAQPGTDATSRERTHSFADHSGTIDDREPLANAIKSDSA
물리적 형태
Solution
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)