주요 문서
WH0080055M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PGAP1 antibody produced in mouse
clone 5G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-GPI deacylase, Anti-ISPD3024
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 4월 04일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 4월 04일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5G6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PGAP1(80055)
일반 설명
PGAP1 catalyzes the inositol deacylation of glycosylphosphatidylinositol (GPI) at an early step in GPI biosynthesis. Inositol deacylation is essential for the generation of mature GPI capable of attachment to proteins (Tanaka et al., 2004 [PubMed 14734546]).[supplied by OMIM
면역원
PGAP1 (NP_079265, 168 a.a. ~ 266 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VAIIGHSMGGLVARALLTLKNFKHDLINLLITQATPHVAPVMPLDRFITDFYTTVNNYWILNARHINLTTLSVAGGFRDYQVRSGLTFLPKLSHHTSAL
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)