주요 문서
WH0026225M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARL5A antibody produced in mouse
clone 1F12-1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-ADP-ribosylation factor-like 5
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1F12-1A6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ARL5A(26225)
일반 설명
The protein encoded by this gene belongs to the ARF family of GTP-binding proteins. With its distinctive nuclear/nucleolar localization and interaction with HP1alpha, the protein is developmentally regulated and may play a role(s) in nuclear dynamics and/or signaling cascades during embryonic development. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. This gene has multiple pseudogenes. (provided by RefSeq)
면역원
ARL5 (AAH01254, 1 a.a. ~ 179 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGILFTRIWRLFNHQEHKVIIVGLDNAGKTTILYQFSMNEVVHTSPTIGSNVEEIVINNTRFLMWDIGGQESLRSSWNTYYTNTEFVIVVVDSTDRERISVTREELYKMLAHEDLRKAGLLIFANKQDVKECMTVAEISQFLKLTSIKDHQWHIQACCALTGEGLCQGLEWMMSRLKIR
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)