주요 문서
WH0010916M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAGED2 antibody produced in mouse
clone 6G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-11B6, Anti-BCG1, Anti-HCA10, Anti-JCL1, Anti-MAGED, Anti-MAGED2, Anti-MGC8386, Anti-melanoma antigen family D, 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6G10, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAGED2(10916)
관련 카테고리
일반 설명
This gene is a member of the MAGED gene family. While the MAGEA and MAGEB genes are silent in normal tissues with the exception of testis and placenta, the MAGED genes are expressed ubiquitously. The MAGED genes are clustered on chromosome Xp11. This gene is located in Xp11.2, a hot spot for X-linked mental retardation (XLMR). Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, however, the full length nature of some variants has not been defined. (provided by RefSeq)
면역원
MAGED2 (NP_055414, 16 a.a. ~ 125 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AEASEKDSSSMMQTLLTVTQNVEVPETPKASKALEVSEDVKVSKASGVSKATEVSKTPEAREAPATQASSTTQLTDTQVLAAENKSLAADTKKQNADPQAVTMPATETKK
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)