WH0010735M1
Monoclonal Anti-STAG2 antibody produced in mouse
clone 3C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-DKFZp686P168, Anti-DKFZp781H1753, Anti-SA2, Anti-bA517O1.1, Anti-stromal antigen 2
크기 선택
₩790,787
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
About This Item
₩790,787
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3C6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... STAG2(10735)
면역원
Sequence
KRLRPEDSFMSVYPMQTEHHQTPLDYNRRGTSLMEDDEEPIVEDVMMSSEGRIEDLNEGMDFDTMDIDLPPSKNRRERTELKPDFFDPASIMDESVLGVSMF
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터