주요 문서
WH0010714M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-POLD3 antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-KIAA0039, Anti-P66, Anti-P68, Anti-polymerase (DNA-directed), delta 3, accessory subunit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩701,162
₩701,162
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3E2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... POLD3(10714)
일반 설명
The DNA polymerase delta complex is involved in DNA replication and repair, and it consists of the proliferating cell nuclear antigen (PCNA; MIM 176740), the multisubunit replication factor C (see MIM 102579), and the 4 subunit polymerase complex: POLD1 (MIM 174761), POLD2 (MIM 600815), POLD3, and POLD4 (MIM 611525) (Liu and Warbrick, 2006 [PubMed 16934752]).[supplied by OMIM
면역원
POLD3 (NP_006582, 357 a.a. ~ 466 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PPLEPVPKTEPEPPSVKSSSGENKRKRKRVLKSKTYLDGEGCIVTEKVYESESCTDSEEELNMKTSSVHRPPAMTVKKEPREERKGPKKGTAALGKANRQVSITGFFQRK
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)