WH0010247M1
Monoclonal Anti-HRSP12 antibody produced in mouse
clone 2B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-P14.5, Anti-PSP, Anti-UK114, Anti-heat-responsive protein 12
크기 선택
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
크기 선택
About This Item
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2B8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HRSP12(10247)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
Sequence
MSSLIRRVISTAKAPGAIGPYSQAVLVDRTIYISGQIGMDPSSGQLVSGGVAEEAKQALKNMGEILKAAGCDFTNVVKTTVLLADINDFNTVNEIYKQYFKSNFPARAAYQVAALPKGSRIEIEAVAIQGPLTTASL
생화학적/생리학적 작용
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터