주요 문서
WH0009340M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GLP2R antibody produced in mouse
clone 1F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-glucagon-like peptide 2 receptor
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1F2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GLP2R(9340)
일반 설명
The GLP2 receptor (GLP2R) is a G protein-coupled receptor superfamily member closely related to the glucagon receptor ans GLP1 receptor. Glucagon-like peptide-2 (GLP2) is a 33-amino acid proglucagon-derived peptide produced by intestinal enteroendocrine cells. Like glucagon-like peptide-1 (GLP1) and glucagon itself, it is derived from the proglucagon peptide encoded by the GCG gene. GLP2 stimulates intestinal growth and upregulates villus height in the small intestine, concomitant with increased crypt cell proliferation and decreased enterocyte apoptosis. Moreover, GLP2 prevents intestinal hypoplasia resulting from total parenteral nutrition. GLP2R, a G protein-coupled receptor superfamily member is expressed in the gut and closely related to the glucagon receptor (GCGR) and the receptor for GLP1 (GLP1R). (provided by RefSeq)
면역원
GLP2R (NP_004237, 69 a.a. ~ 178 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LEETTRKWAQYKQACLRDLLKEPSGIFCNGTFDQYVCWPHSSPGNVSVPCPSYLPWWSEESSGRAYRHCLAQGTWQTIENATDIWQDDSECSENHSFKQNVDRYALLSTL
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)