주요 문서
WH0008482M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SEMA7A antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CD108, Anti-CDw108, Anti-HSEMAK1, Anti-HSema K1, Anti-HSemaL, Anti-JMH, Anti-MGC126692, Anti-MGC126696, Anti-SEMAK1, Anti-SEMAL, Anti-sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, (semaphorin) 7A (JMH blood group)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩824,891
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩824,891
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3D3, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SEMA7A(8482)
일반 설명
The protein encoded by this gene binds to cell surfaces through a glycosylphosphatidylinositol (GPI) linkage. The encoded glycoprotein is found on activated lymphocytes and erythrocytes. This protein may be involved in immunomodulatory and neuronal processes. Defects in this gene can result in loss of bone mineral density (BMD). Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene
면역원
SEMA7A (NP_003603, 536 a.a. ~ 633 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EPHKECPNPKPDKAPLQKVSLAPNSRYYLSCPMESRHATYSWRHKENVEQSCEPGHQSPNCILFIENLTAQQYGHYFCEAQEGSYFREAQHWQLLPED
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)