Merck
모든 사진(5)
주요 문서
WH0002580M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GAK antibody produced in mouse
clone 4C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-MGC99654, Anti-cyclin G associated kinase
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩824,891
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩824,891
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩824,891
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4C10, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GAK(2580)
일반 설명
In all eukaryotes, the cell cycle is governed by cyclin-dependent protein kinases (CDKs), whose activities are regulated by cyclins and CDK inhibitors in a diverse array of mechanisms that involve the control of phosphorylation and dephosphorylation of Ser, Thr or Tyr residues. Cyclins are molecules that possess a consensus domain called the ′cyclin box.′ In mammalian cells, 9 cyclin species have been identified, and they are referred to as cyclins A through I. Cyclin G is a direct transcriptional target of the p53 tumor suppressor gene product and thus functions downstream of p53. GAK is an association partner of cyclin G and CDK5. (provided by RefSeq)
면역원
GAK (AAH08668, 151 a.a. ~ 250 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SAVAPTPATEGPLFSPGGQPAPCGSQASWTKSQNPDPFADLGDLSSGLQGSPAGFPPGGFIPKTATTPKGSSSWQTSRPPAQGASWPPQAKPPPKACTQP
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)