WH0001747M1
Monoclonal Anti-DLX3 antibody produced in mouse
clone 4F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-TDO, Anti-distal-less homeo box 3
크기 선택
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
크기 선택
About This Item
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 11일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4F8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DLX3(1747)
일반 설명
면역원
Sequence
MSGSFDRKLSSILTDISSSLSCHAGSKDSPTLPESSVTDLGYYSAPQHDYYSGQPYGQTVNPYTYHHQFNLNGLAGTGAYSPKSEYTYGASYRQYGAYREQPLPAQDPVSVKEEPEAEVRMVNGKPKKVRKPRTIYSSYQLAALQRRFQKAQYLALPERAELAAQLGLTQTQVKIWFQNRRSKFKKLYKNGEVPLEHSPNNSDSMACNSPPSPALWDTSSHSTPAPARSQLPPPLPYSASPSYLDDPTNSWYHAQNLSGPHLQQQPPQPATLHHASPGPPPNPGAVY
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터