주요 문서
W0515
Sigma-Aldrich
Well orienter
96 wells
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩92,974
₩92,974
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩92,974
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.22
₩92,974
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
무균
non-sterile
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech WELL-1000
크기
96 wells
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A perfectly sized plastic card with sharp, alpha-numeric characters to identify each and every well on a microplate, will end cross referencing headaches. Once positioned under the microplate, the Well Orienter makes identifying sample wells easy and headache-free!
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)