V4508
Vasoactive Intestinal Peptide Fragment 6-28 human, porcine, rat
≥97% (HPLC)
동의어(들):
VIP 6-28
크기 선택
크기 선택
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc3ccccc3)C(C)O)C(C)O)C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C126H207N37O34S/c1-15-66(10)99(122(195)157-86(53-64(6)7)113(186)150-83(102(135)175)57-94(132)170)161-120(193)92(61-164)159-117(190)90(59-96(134)172)155-114(187)85(52-63(4)5)152-115(188)87(55-71-34-38-73(167)39-35-71)153-109(182)77(30-20-23-46-128)144-107(180)78(31-21-24-47-129)148-121(194)98(65(8)9)160-103(176)67(11)142-105(178)82(44-50-198-14)147-111(184)81(42-43-93(131)169)146-106(179)76(29-19-22-45-127)143-108(181)79(32-25-48-140-125(136)137)145-112(185)84(51-62(2)3)151-110(183)80(33-26-49-141-126(138)139)149-123(196)101(69(13)166)163-119(192)88(56-72-36-40-74(168)41-37-72)154-116(189)89(58-95(133)171)156-118(191)91(60-97(173)174)158-124(197)100(68(12)165)162-104(177)75(130)54-70-27-17-16-18-28-70/h16-18,27-28,34-41,62-69,75-92,98-101,164-168H,15,19-26,29-33,42-61,127-130H2,1-14H3,(H2,131,169)(H2,132,170)(H2,133,171)(H2,134,172)(H2,135,175)(H,142,178)(H,143,181)(H,144,180)(H,145,185)(H,146,179)(H,147,184)(H,148,194)(H,149,196)(H,150,186)(H,151,183)(H,152,188)(H,153,182)(H,154,189)(H,155,187)(H,156,191)(H,157,195)(H,158,197)(H,159,190)(H,160,176)(H,161,193)(H,162,177)(H,163,192)(H,173,174)(H4,136,137,140)(H4,138,139,141)
InChI key
BVEZAVADHLXCKB-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... VIP(7432)
rat ... Vip(117064)
Amino Acid Sequence
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable