주요 문서
U2626
Sigma-Aldrich
Uridine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
~98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H10N2O8PNa
CAS Number:
Molecular Weight:
328.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
~98%
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C9H11N2O8P.Na.H/c12-5-1-2-11(9(14)10-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H,10,12,14);;
InChI key
RASOKOFGAKEGDS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)