주요 문서
U1506
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphosphogalactose-[galactose-1-3H(N)]
aqueous ethanol solution
동의어(들):
UDP-Gal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22N2O17P2
CAS Number:
Molecular Weight:
564.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
aqueous ethanol solution
라벨링 범위
10-25 Ci/mmol
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
물리적 형태
Ethanol: water (70:30) solution
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
79.0 °F
Flash Point (°C)
26.1 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)