제품 TTRT96P250B-EP은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
blue plate (white wells)
polypropylene wells
무균
non-sterile
특징
skirt
PCR clean
Skirted
포장
pack of 25
제조업체/상표
Eppendorf® 951022003 NA Only
기술
PCR: suitable
크기
96 well
용적
250 μL
작업 용적
250 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The white wells of Eppendorf’s twin.tec real-time PCR plates increase the reflection of fluorescent light in real-time PCR (qPCR) and other fluorescence assays. The increased fluorescence from these specialized qPCR plates improves the sensitivity of your assays, while also improving reproducibility and consistency of your results.
애플리케이션
Eppendorf® twin.tec® Real-Time PCR Plates 96 are suitable for real-time polymerase chain reaction (PCR) and melting curve analysis
특징 및 장점
- Polypropylene, white wells ensure better reflection of fluorescent light
- Highly stable to mechanical stress
- Effective sealing by raised well rims
- PCR plates feature skirted frames
- Optimal heat transfers due to reduced wall thickness
- Autoclavable at 121 °C for 20 min
- White wells for better reflection
- High mechanical stability
- Raised rims for effective sealing
- Skirted and semi-skirted frames
- Optimal heat transfer due to reduced wall thickness
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- PCR clean and Eppendorf Forensic DNA Grade s available
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.