주요 문서
TMO3664-0025
Nalgene® economy graduated cylinder
polypropylene, volume 25 mL, case of 18 ea
동의어(들):
PP graduated cylinder, PP graduated flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
18 EACH
₩202,899
₩202,899
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
18 EACH
₩202,899
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩202,899
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
material
polypropylene
포장
case of 18 ea
제조업체/상표
Nalgene 3664-0025
용량
25 mL
용적
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dispense liquids easily with simple to read, molded-in graduations that won′t rub off. Affordably priced Thermo Scientific Nalgene Polypropylene Economy Graduated Cylinders have a generous pour spout and exhibit excellent chemical and break resistance.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)